Merck
709646
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロ-4-ピリジンカルボキシアルデヒド
95%
別名:
2,6-ジクロロピリジン-4-カルボアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
176.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
44-48 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
InChI Key
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709646-VAR:
709646-BULK:
709646-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)