Merck
709379
Sigma-Aldrich
インダゾール-4-ボロン酸 塩酸塩
別名:
インダゾール-4-イルボロン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,300
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BClN2O2
CAS番号:
分子量:
198.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
173-177 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
InChI Key
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ホスファチジルイノシトール3-キナーゼ阻害剤としての三置換ピリミジンの調製
  • ヒトファルネシルピロリン酸合成酵素のビスホスホン酸系阻害剤の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
709379-250MG:
709379-BULK:
709379-VAR:
709379-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)