Merck
635995
Sigma-Aldrich
1,4-ベンゾジオキサン-6-ボロン酸
≥95%
別名:
6-(1,4-ベンゾジオキサニル)ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BO4
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI Key
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 1,8-ナフチリジンN-オキシドとの付加反応
  • ピラノキノリン合成のための、ヨード環化およびパラジウム触媒によるカップリング反応
  • コンブレタスタチン・アナログ合成のための鈴木カップリング反応
  • アリール置換オキサベンズインドールとメタノベンズインドールの合成に用いる、鈴木宮浦カップリング反応
  • ヘック反応中間体の、パラジウム触媒によるオキシアリール化
  • キノンのC-H官能基化
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
635995-1G:
635995-BULK:
635995-5G:
635995-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)