Merck
707295
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-OH-13C6, 15N3
97 atom % 13C, 95 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine-13C6,15N3, 13C,15N Labeled Fmoc His, 13C,15N Labeled Fmoc histidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C34H3315N3O4
分子量:
628.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % 13C
95 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
140-145 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+9
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][15n]([13cH][15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i24+1,25+1,27+1,31+1,37+1,38+1,41+1,42+1,43+1
InChI Key
XXMYDXUIZKNHDT-SMJKUICASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)