Merck
609110
Sigma-Aldrich
DL-Histidine-α-15N
98 atom % 15N
別名:
DL-Histidine-15N1 (amine-15N)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H915NN2O2
分子量:
156.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
mp
282 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]C(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i7+1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)