Merck
707120
SAFC
5-Chloro-7-iodoindole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,600
¥30,600
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5ClIN
CAS番号:
分子量:
277.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,600
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
77-82 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI Key
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707120-250MG:4548173998510
707120-VAR:
707120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)