Merck
707090
Sigma-Aldrich
3,4-ジブロモチオフェン-2-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
3,4-ジブロモチオフェン-2-カルバルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Br2OS
CAS番号:
分子量:
269.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
107-111 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
InChI Key
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
707090-BULK:
707090-VAR:
707090-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)