Merck
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-アゼチジノン
97%
別名:
tert-ブチル-3-オキソアゼチジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO3
CAS番号:
分子量:
171.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
47-51 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.1 °F
引火点(℃)
101.7 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696315-BULK:
696315-VAR:
696315-1G:
試験成績書(COA)