アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.611 (lit.)
bp
185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
密度
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
InChI Key
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Phenoxybenzaldehyde was used in the synthesis of:
- spirodiketopiperazine derivatives
- benzoxazoles
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
211265-25G:
211265-VAR:
211265-BULK:
211265-1G:
211265-5G:
試験成績書(COA)