Merck
706086
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシ-3-ピリジンボロン酸
≥95%
別名:
(2,6-ジメトキシピリジン-3-イル)ボロン酸, 2,6-ジメトキシピリジン-3-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥5,250
¥5,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥5,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10BNO4
CAS番号:
分子量:
182.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
100-117 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
InChI Key
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 正のGABAA受容体モジュレーターとしてのベンゾピラノン誘導体の調製
  • 経口で有効な副腎皮質刺激ホルモン放出因子-1受容体アンタゴニストとしての、ピラジン誘導体の調製
  • 三置換ピリダジンのマイクロ波増強合成
  • パラジウム触媒による、アリールまたはヘテロアリールハライドを用いた鈴木宮浦クロスカップリング反応を介する、ビアリール誘導体の調製
  • パラジウム-P Phos触媒による鈴木クロスカップリングを介する、3-アリールピリジンの調製
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706086-1G:
706086-250MG:
706086-BULK:
706086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)