Merck
705012
Sigma-Aldrich
N-メチルイミノ二酢酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NNa2O4
分子量:
191.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
>300 °C
官能基
amine
SMILES記法
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705012-VAR:
705012-1G:
705012-5G:
705012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)