Merck
703486
Sigma-Aldrich
sec-ブチルマグネシウム クロリド リチウム クロリド錯体 溶液
1.2 M in THF
別名:
2-ブチルマグネシウム クロリド リチウム クロリド錯体, Turbo Grignard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H9MgCl · LiCl
分子量:
159.27
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.2 M in THF
14 % (w/w)
密度
0.973 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
選択的メタル化の試薬
以下に使用されます。
  • シクロペンテン誘導体の官能基化
法的情報
Product of Albemarle US Inc
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.7 °F
引火点(℃)
-21.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703486-100ML:4548173298016
703486-800ML:4548173298023
703486-BULK:
703486-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.