Merck
702986
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-ニトロベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrNO3
CAS番号:
分子量:
230.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
101-106 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702986-VAR:
702986-250MG:
702986-1G:
702986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)