Merck
702641
Sigma-Aldrich
チエノ[2,3-b]チオフェン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥45,300
¥45,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥45,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4S2
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥45,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.668
密度
1.326 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
InChI Key
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
702641-BULK:
702641-1G:
702641-5G:
702641-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)