Merck
751871
Sigma-Aldrich
3,4-ジヘキシルチオフェン
97%
別名:
3,4-ビス-n-ヘキシル チオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,600
¥36,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28S
CAS番号:
分子量:
252.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494
密度
0.925 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCc1cscc1CCCCCC
InChI
1S/C16H28S/c1-3-5-7-9-11-15-13-17-14-16(15)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
この材料は、有機光起電力アプリケーションに使用するドナー-受容体コポリマー[1]と低バンドギャップポリマー[2]の合成反応に使用されます。ポリチオフェンの熱安定性を強化することも示されました:フラーレン太陽電池。[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
751871-VAR:
751871-5G:
751871-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kevin Sivula et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(43), 13988-13989 (2006-10-26)
Regioregularity has been shown to be an important aspect for the properties of poly(3-hexylthiophene) both in the pristine material and in bulk heterojunction photovoltaics with the fullerene derivative PCBM. Here we present a straightforward method to adjust the effective regioregularity
Banishoeib, F.; Henckens, A.; Fourier, S.; Vanhooyland, G.; Breselge, M.
Thin Solid Films, 516, 3978-3978 (2008)
Li, Y.; Xue, L.; Li, H.; Li, Z.; Xu, B.; Wen, S.; Tian, W.
Macromolecules, 42, 4491-4491 (2009)
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
有機エレクトロニクスは、シリコンベースの技術を凌ぐ再生可能エネルギーソリューションを約束します。