Merck
702447
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-1H-インダゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
180-185 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
WMKDUJVLNZANRN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702447-BULK:
702447-VAR:
702447-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)