アッセイ
98%
mp
174 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(C#N)C#N.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
InChI Key
MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
221147-VAR:
221147-25G:4548173117850
221147-VAR-9:
221147-BULK:
221147-5KG:
221147-5G:4548173117867
221147-10KG:
221147-BULK-9:
試験成績書(COA)