Merck
702307
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-3-ヨード-7-アザインドール
97%
別名:
5-ブロモ-3-ヨード-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,500
¥22,500
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrIN2
CAS番号:
分子量:
322.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,500
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
234-239 °C
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
Brc1cnc2[nH]cc(I)c2c1
InChI
1S/C7H4BrIN2/c8-4-1-5-6(9)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
GIPGJYARDOQGDJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702307-VAR:
702307-1G:4548173998350
702307-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8