Merck
701769
Sigma-Aldrich
ジクロロ(メシチレン)ルテニウム(II) ダイマー
95%
別名:
(メシチレン)ジクロロルテニウム ダイマー, [RuCl2(mesitylene)]2, テトラクロロビス(メシチレン)二ルテニウム, ビス[ジクロロ(メシチル)ルテニウム], ジ-μ-クロロジクロロビス[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-トリメチルベンゼン]ジルテニウム, ルテニウム(II) クロリド メシチレン ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24Cl4Ru2
CAS番号:
分子量:
584.34
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystals
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
不斉水素化、水素移動、ディールス・アルダー反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701769-BULK:
701769-500MG:
701769-100MG:
701769-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Davies, D. L.; Fawcett, J. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3151-3151 (1997)
Damjan Sterk et al.
Organic letters, 8(26), 5935-5938 (2006-12-15)
[Structure: see text] The asymmetric transfer hydrogenation of fluoroalkyl ketones mediated by [Ru(eta6-arene)((S,S)-R2NSO2DPEN)] catalysts using HCO2H-Et3N afforded the corresponding alcohols with high ee's and in excellent yields.