Merck
70170
Sigma-Aldrich
ナファゾリン 硝酸塩
≥99.0% (NT)
別名:
2-(1-ナフチルメチル)イミダゾリン 硝酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2 · HNO3
CAS番号:
分子量:
273.29
Beilstein:
3779329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
crystals
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.5% loss on drying
mp
167-170 °C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
InChI Key
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の治療に使用されます。
  • アンモニア中毒の処置
  • 季節性アレルギー性鼻炎の治療
イミダゾール系薬剤が変時作用や変力作用に及ぼす影響の研究での使用
局所用の散瞳薬や血管収縮薬の薬理活性
電離放射線処理を受けるマウスの放射線防護剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70170-VAR:
70170-100G:
70170-25G:
70170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)