Merck
N0100000
ナファゾリン 硝酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(1-ナフチルメチル)イミダゾリン 硝酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥24,900
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥24,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2 · HNO3
CAS番号:
分子量:
273.29
Beilstein:
3779329
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naphazoline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
InChI Key
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
以下の治療に使用されます。
  • アンモニア中毒の処置
  • 季節性アレルギー性鼻炎の治療
イミダゾール系薬剤が変時作用や変力作用に及ぼす影響の研究での使用
局所用の散瞳薬や血管収縮薬の薬理活性
電離放射線処理を受けるマウスの放射線防護剤
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)