Merck
701610
Sigma-Aldrich
ビス(ノルボルナジエン)ロジウム(I)トリフルオロメタンスルホナート
97%
別名:
ビス[(2,3,5,6-η)-ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン]ロジウム 1,1,1-トリフルオロメタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16F3O3RhS
CAS番号:
分子量:
436.25
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
119-121 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
InChI Key
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • C-C結合開裂によるメタル化
  • ロジウム/ph-ビネピン触媒の合成
エナンチオ選択的水素化の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701610-VAR:
701610-1G:
701610-BULK:
701610-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)