Merck
701580
Sigma-Aldrich
n-ブチルボロン酸 MIDA エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16BNO4
CAS番号:
分子量:
213.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
122-128 °C
SMILES記法
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
701580-1G:
701580-BULK:
701580-5G:
701580-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)