499455
499455-50ML
¥40,750
1 of 10
Sigma-Aldrich
498602
4-フルオロベンジル亜鉛クロリド 溶液
498580
2-Fluorobenzylzinc chloride solution
498882
4-Methylbenzylzinc chloride solution
497762
4-Chlorobenzylzinc chloride solution
722480
5-ブロモ-2-メチルフェノール
498793
3-Methoxybenzylzinc chloride solution
471283
トリエチルアミン
441902
炭酸セシウム
533351
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride solution
C60406
2-クロロ-5-ニトロベンゾトリフルオリド
100
0.5 M in THF
0.946 g/mL at 25 °C
2-8°C
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
有機亜鉛試薬
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 3
1.0 °F
-17.22 °C
第一種指定化学物質
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの 危険等級I 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
499455-BULK: 499455-VAR: 499455-50ML:4548173163949
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。