Merck
700126
Sigma-Aldrich
5-アミノ-1-(4-ブロモフェニル)-3-フェニル-1H-ピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12BrN3
CAS番号:
分子量:
314.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
164-168 °C
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
InChI Key
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700126-VAR:
700126-BULK:
700126-1G:
700126-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)