Merck
675067
Sigma-Aldrich
12-メルカプトドデカン酸
96%
別名:
MDA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,700
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O2S
CAS番号:
分子量:
232.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
45-50 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H24O2S/c13-12(14)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15/h15H,1-11H2,(H,13,14)
InChI Key
SDAWVOFJSUUKMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12-メルカプトドデカン酸(MDA)は、末端にチオールを有するカルボン酸で、さまざまな表面上に自己組織化単分子層(SMA)を形成します。遮断作用があり、表面原子を固定化します。[1][2]
アプリケーション
MDAは金ナノ粒子を官能基化でき、この材料は電気化学的検出に用いるスクリーンプリント電極を形成できます。[3][4]また、カドミウム・セレン(CdSe)量子ドット(OD)とリガンドを形成し、酸化チタン(TiO2)ベースのフィルム上に沈着させることが可能です。[5]
この化合物は、親水性SAMを生成するために使用されます。得られた単分子層は末端にカルボン酸を持ちますが、より複雑な末端基を導入するために官能基化できます[6]。銅結合α,ω-メルカプトアルカン酸の「分子定規」スタックの精度に及ぼす分子構造の影響に関する研究に使用されます。[7]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675067-VAR:
675067-1G:
675067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a label-free impedance biosensor for detection of antibody-antigen interactions based on a novel conductive linker.
Chen C, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 26(6), 3072-3076 (2011)
Langmuir, 23, 638-638 (2000)
Synthesis and assembly of gold and iron oxide particles within an emulsion droplet; facile production of Core@ Shell particles.
Sachdev S, et al.
Colloids and Interface Science Communications, 16(6), 14-18 (2017)
Aminoalkanoic Acids as Alternatives to Mercaptoalkanoic Acids for the Linker-Assisted Attachment of Quantum Dots to TiO2.
Rivera-Gonza?lez N, et al.
Langmuir, 32(36), 9206-9215 (2016)
Iron oxide/gold core/shell nanomagnetic probes and CdS biolabels for amplified electrochemical immunosensing of Salmonella typhimurium.
Freitas M, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 51(6), 195-200 (2014)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.