Merck
699187
Sigma-Aldrich
5-ヘキシルチオフェン-2-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
5-ヘキシルチオフェン-2-カルボアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16OS
CAS番号:
分子量:
196.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.535
密度
1.017 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
699187-BULK:
699187-VAR:
699187-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)