Merck
774677
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルマグネシウムクロリド 溶液
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
Chlorocyclohexylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,030
4 X 25 ML
¥15,900
800 ML
¥38,400
¥8,030
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,030
4 X 25 ML
¥15,900
800 ML
¥38,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClMg
CAS番号:
分子量:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,030
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.915 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
アプリケーション
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Nucleophilic reagent is commonly used in substitution and addition reactions.
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F
引火点(℃)
-10 °C
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
774677-BULK:
774677-800ML:
774677-100ML:
774677-4X25ML:
774677-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.