Merck
698865
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムナトリウム 溶液
1 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAlH4
CAS番号:
分子量:
54.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1 M in THF
密度
0.905 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reaction kinetics of sodium aluminum hydrides may be improved by mechanical grinding or chemical modification. This may result in achieving reversible hydrogen storage at lower temperatures (80-140oC). It may behave as a reducing agent. Reaction kinetics of graphite and Ti-doped NaAlH4 was investigated. Presence of Ti doping enhances the kinetics of absorption and desorption. TiO2, CeO2, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3 and Gd2O3 metal oxides were studied for their catalytic behavior in improving the storage kinetics of NAlH4.
アプリケーション
NaAlH4 may be used in the deoxygenative dimerization of carbonyls and alcohols and in hydroalumination of alkenes and alkynes.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
698865-VAR:
698865-1L:
698865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Titanium?halide catalyst-precursors in sodium aluminum hydrides.
Majzoub EH and Gross KJ
J. Alloy Compounds, 356, 363-367 (2003)
Effect of graphite as a co-dopant on the dehydrogenation and hydrogenation kinetics of Ti-doped sodium aluminum hydride
Wang J,et al.
J. Alloy Compounds, 395(1-2), 252-262 (2005)
Studies on metal oxide nanoparticles catalyzed sodium aluminum hydride.
Pukazhselvan D
Energy, 35(12), 5037-5042 (2010)
Gugelchuk M, et al. et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Sodium alanates for reversible hydrogen storage,
Zaluska A, et al.
J. Alloy Compounds, 298(1-2), 125-134 (2000)