Merck
62420
Sigma-Aldrich
水素化アルミニウムリチウム
≥97.0% (gas-volumetric)
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (gas-volumetric)
形状
solid
反応適合性
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Lithium aluminum hydride (LiAlH4) is a powerful reducing agent used in organic synthesis to reduce esters, carboxylic acids, acyl chlorides, aldehydes, epoxides, and ketones into the corresponding alcohols. It also converts amide, nitro, nitrile, imine, oxime, and azide compounds into amines.
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • 様々な触媒で研究されている酸化脱水素
  • 還元によるメトキシシランの再生
  • 異方性分解による遷移金属の求電子的水素活性化
  • ニッケル水素化触媒の形成
  • 水素吸着
  • W-Cu基質上のAlの電着
包装
プラスチック袋入り。45~60°Cで炭化水素、THF、およびジオキサンに可溶
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62420-250G-F:4548173370187
62420-10G-F:4548173370170
62420-50G-F:4548173370194
62420-BULK-F:
62420-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. W. Runyon, et al.,
Australian Journal of Chemistry, 64, 1165-1172 (2011)
Lithium Aluminum Hydride
Paquette LA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Q. Chen, et al.,
Surface and Coating Tech., 205, 4418-4424 (2011)
R. A. Varin and L. Zbroniec,
J. Alloy Compounds, 509, S736-S739 (2011)
Rafi-ud-din, et al.,
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 13088-13099 (2011)