Merck
212776
Sigma-Aldrich
水素化リチウムアルミニウム 溶液
1.0 M in THF
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.905 g/mL at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • オレイン酸由来の熱可塑性ポリエステルポリアミドの合成
  • リチウムポリマー電池
  • gem-ジフルオロメチレン誘導体のヒドロ脱フッ素化
  • 不斉アルドール反応
  • 水素吸収/脱離能を持つLi-Al-N-H複合材料の合成
LAHは強力な還元剤で、例えばケトンからアルコールへの還元といった、多様な還元反応で用います
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
25 mL Sure/Sealボトルは、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下する恐れがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
212776-BULK:
212776-4X100ML:4548173336657
212776-18L-KL:
212776-4X10ML:
212776-VAR:
212776-800ML:4548173116013
212776-4X25ML:4548173309095
212776-8L:4548173116020
212776-18L-C:
212776-PZ:
212776-100ML:4548173115993
212776-20L:
212776-25ML:4548173319599
212776-18L:4548173116006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitsuteru Numazawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 54(4), 554-556 (2006-04-06)
Reduction of a double bond at C-1 of 1,4-dien-3-one steroids 7 and 8 with LiAl2H4 in THF or NaB2H4 in MeOH and H2O gave stereospecifically [1alpha-2H]-labeled 4-en-3-one steroids 9 and 10, respectively. When the deuterated solvents, MeO2H and 2H2O, were
Diastereoselective reductive amination of aryl trifluoromethyl ketones and alpha-amino esters.
Greg Hughes et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(11), 1839-1842 (2007-04-24)
Byung-Hoon Jeong et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 68(8), 870-879 (2009-07-17)
Previous studies indicate that RNA may be required for proteinase-resistant prion protein (PrP) amplification and for infectious prion formation in vitro, suggesting that RNA molecules may function as cellular cofactors for abnormal PrP (PrPSc) formation and become part of the
Krishnananda Samanta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(1), 283-287 (2009-11-26)
A series of new benzoxazepine derivatives substituted with different alkoxy and aryloxy group were synthesized comprising synthetic steps of Mitsunobu reaction, lithium aluminum hydride (LAH) reduction, followed by debenzylation and finally intramolecular Mitsunobu cyclization. The new benzoxazepines specifically inhibited growth
Damián E Bikiel et al.
Inorganic chemistry, 44(15), 5286-5292 (2005-07-19)
The nature of the solute species present in ethereal solutions of LiAlH(4) is of crucial importance for understanding the mechanisms for the reduction of ketones and other functional groups by LiAlH(4). We have employed a combination of theoretical and experimental