Merck
697192
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrNO
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
118-122 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Oc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3,10H
InChI Key
BUWXNBPLRLEXOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
697192-1G:4548173296647
697192-VAR:
697192-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)