Merck
380741
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル)エタン
別名:
1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)-2-(ジフェニルホスフィノ)メチル-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C[CH2P(C6H5)2]3
CAS番号:
分子量:
624.67
Beilstein:
967586
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-102 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)(CP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H39P3/c1-41(32-42(35-20-8-2-9-21-35)36-22-10-3-11-23-36,33-43(37-24-12-4-13-25-37)38-26-14-5-15-27-38)34-44(39-28-16-6-17-29-39)40-30-18-7-19-31-40/h2-31H,32-34H2,1H3
InChI Key
BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
380741-5G:
380741-BULK:
380741-VAR:
380741-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organometallics, 9, 226-226 (1990)