Merck
697087
Sigma-Aldrich
2,6-ジアミノ-3,5-ジフルオロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5F2N3
CAS番号:
分子量:
145.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
155-160 °C
SMILES記法
Nc1nc(N)c(F)cc1F
InChI
1S/C5H5F2N3/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H,(H4,8,9,10)
InChI Key
GCIUCMRUMOAHKR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697087-VAR:
697087-1G:
697087-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)