Merck
695491
Sigma-Aldrich
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプタン-3-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,010
1 G
¥47,460
¥17,010
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,010
1 G
¥47,460
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO4
CAS番号:
分子量:
241.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,010
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D -170±10°, c = 1 in chloroform
mp
147-152 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC(C2)[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8+,9-/m0/s1
InChI Key
IFAMSTPTNRJBRG-YIZRAAEISA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
695491-BULK:
695491-250MG:
695491-VAR:
695491-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 36, 6765-6765 (1995)
Srikanth Venkatraman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(6), 1628-1632 (2006-01-18)
Prolonged hepatitis C infection is the leading cause for cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. The etiological agent HCV virus codes a single polyprotein of approximately 3000 amino acids that is processed with the help of a serine protease