安全性情報
391190
Sigma-Aldrich
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,000
¥23,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO2
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
252-256 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
InChI Key
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
391190-250MG:
391190-VAR:
391190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)