Merck
695440
Sigma-Aldrich
4-(1-ピロリジニル)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,900
¥21,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
262-296 °C (D)
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
InChI Key
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695440-BULK:
695440-VAR:
695440-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)