Merck
693626
Sigma-Aldrich
S-N-(3,5-ジ-tert-ブチルフェニル)-3-メチル-2-(N-ホルミル-N-メチルアミノ)ブタンアミド
96%
別名:
Sigamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34N2O2
CAS番号:
分子量:
346.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -170°, c = 1 in chloroform
mp
180-186 °C
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](N(C)C=O)C(=O)Nc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N2O2/c1-14(2)18(23(9)13-24)19(25)22-17-11-15(20(3,4)5)10-16(12-17)21(6,7)8/h10-14,18H,1-9H3,(H,22,25)/t18-/m0/s1
InChI Key
OVKNTNIBDGTNQY-SFHVURJKSA-N
アプリケーション
本製品は、キラル1,2-ジアリ-ル置換アジリジンの合成にご利用いただけます。[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693626-50MG:
693626-100MG:
693626-VAR:
693626-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective synthesis of 1,2-diarylaziridines by the organocatalytic reductive amination of alpha-chloroketones.
Andrei V Malkov et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3722-3724 (2007-04-07)
Andrei V Malkov et al.
Organic letters, 6(13), 2253-2256 (2004-06-18)
[reaction: see text] Asymmetric reduction of ketimines 1 with trichlorosilane can be catalyzed by a new N-methyl L-valine derived Lewis basic organocatalyst, such as 4d, with high enantioselectivity. The structure-reactivity investigation suggests hydrogen bonding and arene-arene interactions between the catalyst
Andrei V Malkov et al.
The Journal of organic chemistry, 72(4), 1315-1325 (2007-02-10)
Asymmetric reduction of ketimines 1 with trichlorosilane can be catalyzed by N-methylvaline-derived Lewis-basic formamides 3a-d with high enantioselectivity (< or =95% ee) and low catalyst loading (1-5 mol %) at room temperature in toluene. Appending a fluorous tag, as in