アッセイ
≥99%
光学活性
[α]18/D −72°, c = 1.6 in methanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
密度
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318035-100MG:
318035-250MG:
318035-VAR:
318035-1G:
318035-BULK:
アクティブなフィルタ