Merck
693340
Sigma-Aldrich
(2S)-3,3-ジメチル-2-[[(1R,2R)-2-(2-メチル-5-フェニル-1-ピロリル)シクロヘキシル]チオウレイド]-N,N-ビス(2-イソブチル)ブタンアミド
97%
別名:
(2S)-3,3-ジメチル-2-[[[[(1R,2R)-2-(2-メチル-5-フェニル-1H-ピロール-1-イル)シクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]-N,N-ビス(2-メチルプロピル)ブタンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H50N4OS
CAS番号:
分子量:
538.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D -3°, c = 1 in chloroform
mp
143-147 °C
SMILES記法
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1n2c(C)ccc2-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H50N4OS/c1-22(2)20-35(21-23(3)4)30(37)29(32(6,7)8)34-31(38)33-26-16-12-13-17-28(26)36-24(5)18-19-27(36)25-14-10-9-11-15-25/h9-11,14-15,18-19,22-23,26,28-29H,12-13,16-17,20-21H2,1-8H3,(H2,33,34,38)/t26-,28-,29-/m1/s1
InChI Key
RIAIKFUBJYQDBD-CRXYYGHGSA-N
アプリケーション
アシル-Pictet-Spengler反応およびアシル-Mannich反応の触媒 です。[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693340-100MG:
693340-BULK:
693340-500MG:
693340-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark S Taylor et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(34), 10558-10559 (2004-08-26)
The enantioselective cyclization of N-acyliminium ions generated in situ from tryptamine is promoted with high enantioselectivity by a new chiral thiourea catalyst. This represents the first successful system for asymmetric catalysis of the Pictet-Spengler reaction.
Enantioselective thiourea-catalyzed acyl-mannich reactions of isoquinolines.
Mark S Taylor et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(41), 6700-6704 (2005-09-22)