Merck
674605
Sigma-Aldrich
R)-3,3′-Bis[3,5-bis(トリフルオロメチル)フェニル]-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジル リン酸水素
95%
別名:
(11bR)-2,6-Bis[3,5-bis(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシジナフト[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-ジオキサホスフェピン 4-オキシド, (R)-3,3′-Bis[3,5-bis(トリフルオロメチル]-1,1′-bi-2-ナフトール環状モノリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,390
¥31,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,390
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H17F12O4P
CAS番号:
分子量:
772.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -220°, c = 1 in chloroform (typical)
mp
162-175 °C
SMILES記法
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H17F12O4P/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29-30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)52-53(49,50)51-31(27)29)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16H,(H,49,50)
InChI Key
DQORDVSQWPKAQJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
R)-3,3′-Bis[3,5-bis(トリフルオロメチル)フェニル]-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジル リン酸水素はBINOL-ベースのキラルリン酸の1つであり、イミン基質への求核付加反応への効果的な触媒として機能します。[BINOL=1,1′-bi-2-ナフトール]
アプリケーション
同じくキラルブレンステッド酸として、BINOL-から誘導される環状リン酸(例:Akiyamaキラルブレンステッド酸)もまた、室温でのアルジミンのヒドロホスホニル化反応に効果的な触媒作用を及ぼすことが知られています。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
674605-100MG:
674605-BULK:
674605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takahiko Akiyama et al.
Organic letters, 7(13), 2583-2585 (2005-06-17)
[reaction: see text] A cyclic phosphoric acid derivative, derived from (R)-BINOL, was used as a chiral Brønsted acid (10 mol %) in hydrophosphonylation of aldimines with diisopropyl phosphite at room temperature. Alpha-amino phosphonates were obtained with good to high enantioselectivities.
資料
キラルリン酸触媒:TRIP触媒とTiPSY触媒