Merck
692972
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-シメン(BINAP)]Cl
別名:
クロロ[(S)-(−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル](p-シメン)塩化ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥16,200
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥16,200
About This Item
化学式:
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
CAS番号:
分子量:
928.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
692972-BULK:
692972-VAR:
692972-500MG:
692972-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago