Merck
692964
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-シメン)(T-BINAP)]Cl
別名:
クロロ[(S)-(−)-2,2′-ビス(ジ-p-トリルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル](p-シメン)塩化ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥16,100
¥16,100
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥16,100
About This Item
化学式:
[C58H54ClP2Ru]+Cl
CAS番号:
分子量:
984.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,100
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)P(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccc(C)cc8)c9ccc(C)cc9
InChI
1S/C48H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h5-32H,1-4H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BHIUOOHVIWKUTN-UHFFFAOYSA-L
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692964-500MG:
692964-BULK:
692964-100MG:
692964-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago