Merck
692727
Sigma-Aldrich
1H-インダゾール-5-ボロン酸 ピナコール エステル
95%
別名:
5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1H-インダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17BN2O2
CAS番号:
分子量:
244.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
powder
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
692727-BULK:
692727-1G:
692727-VAR:
692727-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)