Merck
692085
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-2-ピリジンカルボニトリル
97%
別名:
2-シアノ-6-メトキシピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
62-67 °C
SMILES記法
COc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-4-2-3-6(5-8)9-7/h2-4H,1H3
InChI Key
LTSUUWWSGRKYFO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
692085-5G:4548173300818
692085-1G:4548173300801
692085-VAR:
692085-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)