Merck
282510
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-フェニル-1-プロペン
99%
別名:
(2-メチルプロペニル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1902046
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
mp
−50-−48 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-メチル-1-フェニル-1-プロペンは、2-ブロモ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オールおよび1-ブロモ-2-メチル-1-フェニルプロパン-2-オールの調製において使用されてきました。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
282510-1G:
282510-BULK:
282510-VAR:
282510-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)