Merck
P30802
Sigma-Aldrich
2-フェニル-2-プロパノール
97%
別名:
α,α-ジメチルベンジルアルコール, ジメチルフェニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,010
25 G
¥9,910
¥5,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,010
25 G
¥9,910
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1905012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
屈折率
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI Key
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P30802-BULK:
P30802-5G:
P30802-25G:
P30802-1KG:
P30802-VAR:
P30802-100G:
P30802-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Photometric determination of dimethylphenylcarbinol in water].
Z A Shcherbakova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 71-72 (1982-01-01)
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S130-S133 (2011-10-29)
A toxicologic and dermatologic review of 2-phenyl-2-propanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-Phenyl-2-propanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a tertiary alcohol. The AAAs are a structurally diverse class of
[Toxicological evaluation of the plasticizer PB-I].
Iu I Stepkin et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 50-52 (2000-09-07)
Jiafeng Geng et al.
Journal of inorganic biochemistry, 167, 60-67 (2016-12-03)
The diheme enzyme MauG utilizes H
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (8)(8), 53-56 (1982-08-01)