Merck
691445
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-クロロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
171.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
224-229 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
YIYBPEDZAUFQLO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691445-5G:
691445-BULK:
691445-VAR:
691445-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z W She et al.
Free radical biology & medicine, 22(6), 989-998 (1997-01-01)
This study was designed to develop traps for hypochlorous acid (HOCl) which could be used to detect HOCl in the microenvironment of activated neutrophils. Reagent HOCl was found to react with para-aminobenzoic acid (PABA) in aqueous solution to produce a
Tomasz Frączek et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 31(3), 481-489 (2015-05-06)
Azoles are a promising class of the new generation of HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs). From thousands of reported compounds, many possess the same basic structure of an aryl substituted azole ring linked by a thioglycolamide chain with another