Merck
691429
Sigma-Aldrich
3-アミノ-2-メトキシ安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥68,950
¥68,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥68,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO3
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥68,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691429-BULK:
691429-1G:
691429-VAR:
691429-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)