Merck
691003
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-penten-2-one
97%
別名:
Acetylacetonamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
1209344
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5% (GC)
97%
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
InChI Key
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691003-BULK:
691003-VAR:
691003-5G:
試験成績書(COA)